Principaux documents
ENA497375322
Enamine
4-chloro-3-ethynylpyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.57
Numéro MDL:
Iupac Name
4-chloro-3-ethynylpyridine
Inchi Code
1S/C7H4ClN/c1-2-6-5-9-4-3-7(6)8/h1,3-5H
Clé InChI
NVOPIHOTQFRMQJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254497
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254497