Documents
ENA497375140
Enamine
1-(1-methoxycyclopentyl)ethan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.2
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(1-methoxycyclopentyl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C8H14O2/c1-7(9)8(10-2)5-3-4-6-8/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
PUSDRNOYYGEAPY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253970
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253970