Key Documents
ENA497374916
Enamine
3-amino-N-(1H-imidazol-2-yl)propanamide dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.09
Numéro MDL:
Iupac Name
3-amino-N-(1H-imidazol-2-yl)propanamide dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H10N4O.2ClH/c7-2-1-5(11)10-6-8-3-4-9-6;;/h3-4H,1-2,7H2,(H2,8,9,10,11);2*1H
Clé InChI
FCGGEBNISZFOIS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253365
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253365