Documents
ENA497374878
Enamine
4-methoxy-2-methylbutan-1-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
117.19
Numéro MDL:
Iupac Name
4-methoxy-2-methyl-1-butanamine
Inchi Code
1S/C6H15NO/c1-6(5-7)3-4-8-2/h6H,3-5,7H2,1-2H3
Clé InChI
REQVSLUCTVBSQV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253262