ENA497374474
Enamine
(2-chloro-6-fluorophenyl)methanesulfonamide
Réf. du fournisseur: EN300-252377-100MG
310.20 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-252377-100MG
310.20 CHF
Iupac Name
(2-chloro-6-fluorophenyl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H7ClFNO2S/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-13(10,11)12/h1-3H,4H2,(H2,10,11,12)
Clé InChI
HZXUSJFMOMJRJX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-252377