Key Documents
ENA497374162
Enamine
(4-aminothian-4-yl)methanol hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.7
Numéro MDL:
Iupac Name
(4-aminotetrahydro-2H-thiopyran-4-yl)methanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13NOS.ClH/c7-6(5-8)1-3-9-4-2-6;/h8H,1-5,7H2;1H
Clé InChI
SZQQIJQPRQQUEV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-251394
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-251394