Principaux documents
ENA497373807
Enamine
N-[1-(2-chloro-3-methoxyphenyl)ethylidene]hydroxylamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.64
Iupac Name
2-chloro-1-methoxy-3-(1-nitrosoethyl)benzene
Inchi Code
1S/C9H10ClNO2/c1-6(11-12)7-4-3-5-8(13-2)9(7)10/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
ISIODTBVDIMZDJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-249503
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-249503