Principaux documents
ENA497373020
Enamine
2-chloro-2-(3,4-dichlorophenyl)acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.48
Numéro MDL:
Iupac Name
chloro(3,4-dichlorophenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H5Cl3O2/c9-5-2-1-4(3-6(5)10)7(11)8(12)13/h1-3,7H,(H,12,13)
Clé InChI
KITYSJQANLRAJJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177070
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177070