Principaux documents
ENA497372891
Enamine
N-methyl-2-phenylcyclopentan-1-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.27
Numéro MDL:
Iupac Name
N-methyl-2-phenylcyclopentanamine
Inchi Code
1S/C12H17N/c1-13-12-9-5-8-11(12)10-6-3-2-4-7-10/h2-4,6-7,11-13H,5,8-9H2,1H3
Clé InChI
JSVNXKJFTDTWRE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128534
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128534