Principaux documents
ENA490047569
Enamine
5-fluoropyridine-2-sulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.17
Numéro MDL:
Iupac Name
5-fluoro-2-pyridinesulfonamide
Inchi Code
1S/C5H5FN2O2S/c6-4-1-2-5(8-3-4)11(7,9)10/h1-3H,(H2,7,9,10)
Clé InChI
ZSIJDGICCRDFSY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248727
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248727