Key Documents
ENA490047511
Enamine
3-(4-chlorophenyl)cyclohexan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.18
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(4-chlorophenyl)cyclohexan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H16ClN.ClH/c13-11-6-4-9(5-7-11)10-2-1-3-12(14)8-10;/h4-7,10,12H,1-3,8,14H2;1H
Clé InChI
DJMXMCIRJLLMJO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248534
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248534