Principaux documents
ENA490047409
Enamine
3-phenyl-2-(trifluoromethyl)prop-2-enoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.16
Numéro MDL:
Iupac Name
(2Z)-3-phenyl-2-(trifluoromethyl)-2-propenoic acid
Inchi Code
1S/C10H7F3O2/c11-10(12,13)8(9(14)15)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H,14,15)/b8-6-
Clé InChI
JLTJGTZUUSSVMZ-VURMDHGXSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248240
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248240