Principaux documents
ENA465563420
Enamine
4-fluorobutanenitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
87.1
Numéro MDL:
Iupac Name
4-fluorobutanenitrile
Inchi Code
1S/C4H6FN/c5-3-1-2-4-6/h1-3H2
Clé InChI
FJJJJRAPZCRYGA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-244229