Principaux documents
ENA465561993
Enamine
2-[1-(2-aminoethyl)cyclohexyl]acetic acid hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.73
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(1-(2-aminoethyl)cyclohexyl)acetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H19NO2.ClH/c11-7-6-10(8-9(12)13)4-2-1-3-5-10;/h1-8,11H2,(H,12,13);1H
Clé InChI
ZAQZGNBFIKVJHP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-233551
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-233551