Principaux documents
ENA458441658
Enamine
2-{[(tert-butoxy)carbonyl](prop-2-yn-1-yl)amino}acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.23
Numéro MDL:
Pf
114-118
Iupac Name
[(tert-butoxycarbonyl)(2-propynyl)amino]acetic acid
Inchi Code
1S/C10H15NO4/c1-5-6-11(7-8(12)13)9(14)15-10(2,3)4/h1H,6-7H2,2-4H3,(H,12,13)
Clé InChI
UFIXSVLNUUDLSE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97777
Melting Point
114-118
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97777