Principaux documents
ENA458438686
Enamine
1-(3-methylthiophen-2-yl)propan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.72
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(3-methylthiophen-2-yl)propan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13NS.ClH/c1-3-7(9)8-6(2)4-5-10-8;/h4-5,7H,3,9H2,1-2H3;1H
Clé InChI
FASIXAYLZIETAE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-240482
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-240482