Principaux documents
ENA458426820
Enamine
4-[(4-ethylphenoxy)methyl]benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.3
Numéro MDL:
Iupac Name
4-[(4-ethylphenoxy)methyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C16H16O3/c1-2-12-5-9-15(10-6-12)19-11-13-3-7-14(8-4-13)16(17)18/h3-10H,2,11H2,1H3,(H,17,18)
Clé InChI
IMLWGYVDZQECIP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-227609
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-227609