Principaux documents
ENA458426679
Enamine
2-methoxypentanal
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.16
Numéro MDL:
Iupac Name
2-methoxypentanal
Inchi Code
1S/C6H12O2/c1-3-4-6(5-7)8-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
SSLGGSKKCVXQHU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-227043
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-227043