Documents
ENA458426584
Enamine
5-methyl-5H,6H,7H-pyrrolo[1,2-a]imidazol-7-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.15
Numéro MDL:
Iupac Name
5-methyl-5,6-dihydro-7H-pyrrolo[1,2-a]imidazol-7-one
Inchi Code
1S/C7H8N2O/c1-5-4-6(10)7-8-2-3-9(5)7/h2-3,5H,4H2,1H3
Clé InChI
IQIIUWFCINCETH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226959
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226959