Principaux documents
ENA458426485
Enamine
2-bromo-N-propylacetamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.04
Numéro MDL:
Pf
19-21
Iupac Name
2-bromo-N-propylacetamide
Inchi Code
1S/C5H10BrNO/c1-2-3-7-5(8)4-6/h2-4H2,1H3,(H,7,8)
Clé InChI
KOQUCXISMHTDMC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226688
Melting Point
19-21
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226688