Principaux documents
ENA457511558
Enamine
N-[2-(pyridin-2-yl)ethyl]prop-2-enamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.22
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
N-[2-(2-pyridinyl)ethyl]acrylamide
Inchi Code
1S/C10H12N2O/c1-2-10(13)12-8-6-9-5-3-4-7-11-9/h2-5,7H,1,6,8H2,(H,12,13)
Clé InChI
VJLRKARWSMXSNQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222325
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222325