Key Documents
ENA457511432
Enamine
2,2-difluoro-1-phenylethan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.62
Numéro MDL:
Iupac Name
2,2-difluoro-1-phenylethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H9F2N.ClH/c9-8(10)7(11)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,7-8H,11H2;1H
Clé InChI
PRPURMZIWSKOBV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222009
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222009