Principaux documents
ENA457511117
Enamine
7-bromo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzoxazepine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.09
Numéro MDL:
Iupac Name
7-bromo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzoxazepine
Inchi Code
1S/C9H10BrNO/c10-7-2-3-9-8(6-7)11-4-1-5-12-9/h2-3,6,11H,1,4-5H2
Clé InChI
RPAGMKIDJZYWFJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222808
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222808