Principaux documents
ENA457510683
Enamine
3-methyl-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-3-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.2
Numéro MDL:
Pf
75-79
Iupac Name
3-methyl-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]dioxepin-3-ol
Inchi Code
1S/C10H12O3/c1-10(11)6-12-8-4-2-3-5-9(8)13-7-10/h2-5,11H,6-7H2,1H3
Clé InChI
HWYICNJWLYVBPJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222844
Melting Point
75-79
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222844