Key Documents
ENA457509374
Enamine
3-{methyl[(oxiran-2-yl)methyl]amino}propanenitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.19
Numéro MDL:
Iupac Name
3-[methyl(2-oxiranylmethyl)amino]propanenitrile
Inchi Code
1S/C7H12N2O/c1-9(4-2-3-8)5-7-6-10-7/h7H,2,4-6H2,1H3
Clé InChI
RGTWUWWGJZORLS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-219062
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-219062