Principaux documents
ENA455585488
Enamine
3-amino-5-carbamoylbenzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.16
Numéro MDL:
Iupac Name
3-amino-5-(aminocarbonyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H8N2O3/c9-6-2-4(7(10)11)1-5(3-6)8(12)13/h1-3H,9H2,(H2,10,11)(H,12,13)
Clé InChI
XHLMMVDCYIXUAX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213401
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213401