Key Documents
ENA455585322
Enamine
1-(4-fluoro-2-methoxyphenyl)ethan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.66
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(4-fluoro-2-methoxyphenyl)ethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12FNO.ClH/c1-6(11)8-4-3-7(10)5-9(8)12-2;/h3-6H,11H2,1-2H3;1H
Clé InChI
FFOAXWXWUDSGCD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-216541
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-216541