Principaux documents
ENA448969410
Enamine
{3-[2-(dimethylamino)ethoxy]pyridin-4-yl}methanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.26
Numéro MDL:
Iupac Name
2-((4-(aminomethyl)pyridin-3-yl)oxy)-N,N-dimethylethan-1-amine
Inchi Code
1S/C10H17N3O/c1-13(2)5-6-14-10-8-12-4-3-9(10)7-11/h3-4,8H,5-7,11H2,1-2H3
Clé InChI
KSNYXDUQHYONIY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-214689
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-214689