Principaux documents
ENA448969274
Enamine
4-(benzenesulfonyl)oxane-4-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.31
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(phenylsulfonyl)tetrahydro-2H-pyran-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H14O5S/c13-11(14)12(6-8-17-9-7-12)18(15,16)10-4-2-1-3-5-10/h1-5H,6-9H2,(H,13,14)
Clé InChI
AXTZAFCVKMLRKZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-214309
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-214309