Documents
ENA448969180
Enamine
2-chloro-4-(piperidin-1-yl)pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.68
Numéro MDL:
Iupac Name
2-chloro-4-(1-piperidinyl)pyridine
Inchi Code
1S/C10H13ClN2/c11-10-8-9(4-5-12-10)13-6-2-1-3-7-13/h4-5,8H,1-3,6-7H2
Clé InChI
HWFCCPYJDWCIPA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213976
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213976