Documents
ENA448968683
Enamine
(2-bromoethoxy)cyclobutane
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.06
Numéro MDL:
Iupac Name
(2-bromoethoxy)cyclobutane
Inchi Code
1S/C6H11BrO/c7-4-5-8-6-2-1-3-6/h6H,1-5H2
Clé InChI
IOGJSQPKPOTIOR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-212933
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-212933