Principaux documents
ENA448967865
Enamine
tert-butyl N-{3-[(cyclopentylmethyl)amino]propyl}carbamate hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
292.85
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl (3-((cyclopentylmethyl)amino)propyl)carbamate hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H28N2O2.ClH/c1-14(2,3)18-13(17)16-10-6-9-15-11-12-7-4-5-8-12;/h12,15H,4-11H2,1-3H3,(H,16,17);1H
Clé InChI
LHTIWCRFKXHJDC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-211284
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-211284