Principaux documents
ENA447957605
Enamine
7-bromo-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.1
Numéro MDL:
Iupac Name
7-bromo-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline
Inchi Code
1S/C9H11BrN2/c1-12-5-4-11-8-3-2-7(10)6-9(8)12/h2-3,6,11H,4-5H2,1H3
Clé InChI
AQBNWIOESLEWRM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207553
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207553