Key Documents
ENA447957045
Enamine
4,6-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-8-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.26
Numéro MDL:
Iupac Name
4,6-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-8-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H15NO2/c1-7-5-9-8(2)3-4-13-11(9)10(6-7)12(14)15/h5-6,8,13H,3-4H2,1-2H3,(H,14,15)
Clé InChI
ODQNXDWKMPHFDQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207603
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207603