Principaux documents
ENA447956577
Enamine
4-bromo-3-chloro-5-methylbenzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.49
Numéro MDL:
Iupac Name
4-bromo-3-chloro-5-methylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H6BrClO2/c1-4-2-5(8(11)12)3-6(10)7(4)9/h2-3H,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
LYNHENCALWCBLJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204948
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204948