Principaux documents
ENA447955865
Enamine
2-(4-chlorophenyl)cycloheptan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.21
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(4-chlorophenyl)cycloheptan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H18ClN.ClH/c14-11-8-6-10(7-9-11)12-4-2-1-3-5-13(12)15;/h6-9,12-13H,1-5,15H2;1H
Clé InChI
JQHJPOVIXRGZHP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205099
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205099