Key Documents
ENA444725454
Enamine
N-(4-iodophenyl)pyrrolidine-2-carboxamide hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
352.6
Numéro MDL:
Iupac Name
N-(4-iodophenyl)pyrrolidine-2-carboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H13IN2O.ClH/c12-8-3-5-9(6-4-8)14-11(15)10-2-1-7-13-10;/h3-6,10,13H,1-2,7H2,(H,14,15);1H
Clé InChI
AAWMRNKJQCXYRO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-203054
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-203054