Principaux documents
ENA444724649
Enamine
1-(pyridin-2-yl)cyclopropan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.64
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(2-pyridinyl)cyclopropanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10N2.ClH/c9-8(4-5-8)7-3-1-2-6-10-7;/h1-3,6H,4-5,9H2;1H
Clé InChI
LJFVLTGRTLCTEZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-201802
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-201802