Principaux documents
ENA444723608
Enamine
7-chloro-2,3-dihydro-1lambda6,2-benzothiazole-1,1,3-trione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.63
Numéro MDL:
Pf
260-262
Iupac Name
7-chlorobenzo[d]isothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxide
Inchi Code
1S/C7H4ClNO3S/c8-5-3-1-2-4-6(5)13(11,12)9-7(4)10/h1-3H,(H,9,10)
Clé InChI
MEFGCTZWJIQTTR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199545
Melting Point
260-262
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199545