Principaux documents
ENA432540251
Enamine
4-[3-nitro-4-(piperazin-1-yl)benzenesulfonyl]morpholine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
392.86
Numéro MDL:
Pf
205-206
Iupac Name
4-((3-nitro-4-(piperazin-1-yl)phenyl)sulfonyl)morpholine hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H20N4O5S.ClH/c19-18(20)14-11-12(24(21,22)17-7-9-23-10-8-17)1-2-13(14)16-5-3-15-4-6-16;/h1-2,11,15H,3-10H2;1H
Clé InChI
STPLJKMZJPSCAD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30153
Melting Point
205-206
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30153