Principaux documents
ENA432539596
Enamine
1-(3,4-dichlorophenyl)but-3-en-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.09
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(3,4-dichlorophenyl)-3-buten-1-ol
Inchi Code
1S/C10H10Cl2O/c1-2-3-10(13)7-4-5-8(11)9(12)6-7/h2,4-6,10,13H,1,3H2
Clé InChI
OKECYPLFPZDELH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-196244
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-196244