Principaux documents
ENA432539158
Enamine
6-chloro-4-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.51
Numéro MDL:
Iupac Name
6-chloro-4-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H5ClN4.2ClH/c1-3-4-2-8-11-5(4)10-6(7)9-3;;/h2H,1H3,(H,8,9,10,11);2*1H
Clé InChI
KRDZRWYXMJHKMR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-195904
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-195904