Key Documents
ENA432538196
Enamine
7-phenoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.29
Numéro MDL:
Pf
67-68
Iupac Name
7-phenoxy-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone
Inchi Code
1S/C16H14O2/c17-16-8-4-5-12-9-10-14(11-15(12)16)18-13-6-2-1-3-7-13/h1-3,6-7,9-11H,4-5,8H2
Clé InChI
ZFOLQUQHELUVNU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-191142
Melting Point
67-68
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-191142