Principaux documents
ENA432538192
Enamine
methyl 2-(2-methyl-3-oxocyclopentyl)acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.21
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 2-(2-methyl-3-oxocyclopentyl)acetate
Inchi Code
1S/C9H14O3/c1-6-7(3-4-8(6)10)5-9(11)12-2/h6-7H,3-5H2,1-2H3
Clé InChI
KFWISWTYJGPPPU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-191117
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-191117