Principaux documents
ENA432538142
Enamine
ethyl 5H,6H,7H-pyrazolo[3,2-b][1,3]oxazine-2-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.21
Numéro MDL:
Pf
44-46
Iupac Name
ethyl 6,7-dihydro-5H-pyrazolo[5,1-b][1,3]oxazine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H12N2O3/c1-2-13-9(12)7-6-8-11(10-7)4-3-5-14-8/h6H,2-5H2,1H3
Clé InChI
MFJQBPOGFVVDAN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189840
Melting Point
44-46
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189840