Principaux documents
ENA429361672
Enamine
tert-butyl N-(1-cyano-1-methylethyl)carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.24
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 1-cyano-1-methylethylcarbamate
Inchi Code
1S/C9H16N2O2/c1-8(2,3)13-7(12)11-9(4,5)6-10/h1-5H3,(H,11,12)
Clé InChI
GIGXCVOTKUOLHM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94434
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94434