Principaux documents
ENA429360582
Enamine
tert-butyl 2-acetamidoacetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.21
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl acetylglycinate
Inchi Code
1S/C8H15NO3/c1-6(10)9-5-7(11)12-8(2,3)4/h5H2,1-4H3,(H,9,10)
Clé InChI
JNMRCHHHNJFCBU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190222
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190222