Principaux documents
ENA429360047
Enamine
3-(thiophen-2-yl)phenol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.24
Numéro MDL:
Pf
79-83
Iupac Name
3-(2-thienyl)phenol
Inchi Code
1S/C10H8OS/c11-9-4-1-3-8(7-9)10-5-2-6-12-10/h1-7,11H
Clé InChI
JNRLPFAEBJQNQG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189220
Melting Point
79-83
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189220