Principaux documents
ENA428683715
Enamine
(2R,6S)-2,6-dimethyloxan-4-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.17
Numéro MDL:
Iupac Name
(2R,6S)-2,6-dimethyltetrahydro-4H-pyran-4-one
Inchi Code
1S/C7H12O2/c1-5-3-7(8)4-6(2)9-5/h5-6H,3-4H2,1-2H3/t5-,6+
Clé InChI
FZXBJPDVINOGBR-OLQVQODUSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-187900
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-187900