Principaux documents
ENA428683234
Enamine
N-(2-methoxyethyl)thian-4-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.76
Numéro MDL:
Iupac Name
N-(2-methoxyethyl)tetrahydro-2H-thiopyran-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17NOS.ClH/c1-10-5-4-9-8-2-6-11-7-3-8;/h8-9H,2-7H2,1H3;1H
Clé InChI
FYUHGMXJDNWYOK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-183673
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-183673